Learn More
GSK2193874, MedChemExpress
Artikelnummer. 16455867
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
2 Milligramm
Artikelnummer. 16455867
Marke: Medchem Express HY100720
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress GSK2193874 is an orally active, potent, and selective TRPV4 antagonist with IC50s of 2 nM and 40 nM for rTRPV4 and hTRPV4.
GSK2193874 is an orally active, potent, and selective TRPV4 antagonist with IC50s of 2 nM and 40 nM for rTRPV4 and hTRPV4.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material GSK2193874
CAS 1336960-13-4
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C37H38BrF3N4O
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (144.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(CN2CCC(N3CCCCC3)CC2)C(C4=CC=CC(C(F)(F)F)=C4)=NC5=CC(Br)=CC=C15)NC6(C7=CC=CC=C7)CC6
Molekulargewicht (g/mol) 691.62
Formelmasse 691.62
Reinheit (%) 98.33%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.