Learn More
GSK598809, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483787
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16483787 50 mg 50 Milligramm
16467838 10 mg 10 Milligramm
16427666 100 mg 100 Milligramm
16410308 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16483787 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY19654
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress GSK598809 is a potent and selective dopamine D3 Receptor (DRD3) antagonist, with a pKi of 8.9.
GSK598809 is a potent and selective dopamine D3 Receptor (DRD3) antagonist, with a pKi of 8.9.
Specifications
Chemischer Name oder Material GSK598809
CAS 863680-45-9
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H23F4N5OS
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 83.33 mg/mL (173.06 mM; Need ultrasonic) ∣1M HCl : 28.57 mg/mL (59.33 mM; ultrasonic and adjust pH to 2 with HCl)
SMILES CC1=C(C2=NN=C(SCCCN3CC4(C5=CC=C(C(F)(F)F)C=C5F)CC4C3)N2C)OC=N1
Molekulargewicht (g/mol) 481.51
Formelmasse 481.51
Reinheit (%) 99.51%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation