Learn More
GSK9311, MedChemExpress
Artikelnummer. 16463138
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16463138 10 mg -
16494426 100 mg 100 Milligramm
16462636 25 mg -
16409696 50 mg 50 Milligramm
16405877 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16463138 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY100729
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress GSK9311, a less active analogue of GSK6853, can be used as a negative control. GSK9311 inhibits BRPF bromodomain with pIC50 values of 6.0 and 4.3 for BRPF1 and BRPF2, respectively.
GSK9311, a less active analogue of GSK6853, can be used as a negative control. GSK9311 inhibits BRPF bromodomain with pIC50 values of 6.0 and 4.3 for BRPF1 and BRPF2, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material GSK9311
CAS 1923851-49-3
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H31N5O3
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (228.56 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@H]1CNCCN1C2=C(N(CC)C(C3=CC=CC=C3OC)=O)C=C(C(N4C)=C2)N(C)C4=O
Molekulargewicht (g/mol) 437.53
Formelmasse 437.53
Reinheit (%) 99.23%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death