Learn More
Guaifenesin, MedChemExpress
Code produit 16490848
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Menge
16490848 5 g
16412119 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16490848 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0264
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MedChemExpress Guaifenesin (Guaiacol glyceryl ether), a constituent of guaiac resin from the wood of Guajacum officinale Linné, is an expectorant. Guaifenesin can alleviate cough discomfortby increasing sputum volume and decreasing its viscosity, thereby promoting effective cough.
Guaifenesin (Guaiacol glyceryl ether), a constituent of guaiac resin from the wood of Guajacum officinale Linné, is an expectorant. Guaifenesin can alleviate cough discomfortby increasing sputum volume and decreasing its viscosity, thereby promoting effective cough.
Spécification
Chemischer Name oder Material Guaifenesin
CAS 93-14-1
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C10H14O4
Menge 5 g
Synonym Guaiacol glyceryl ether Guaiphenesin Glycerol guaiacolate
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (504.49 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES OCC(O)COC1=CC=CC=C1OC
Molekulargewicht (g/mol) 198.22
Formelmasse 198.22
Reinheit (%) 99.88%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.