Learn More
Masterflex™ Schlauchleitungen aus Gummi
Gummischläuche für allgemeine Anwendungen mit Flüssigkeiten und Gasen
55.20 € - 105.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | GMP-konform |
---|---|
Material | Gummi |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Allgemeine Flüssigkeits- und Gasanwendungen |
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -26 °C |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11742793
|
Masterflex™
06448-07 |
6.4 mm | 9.5 mm |
62.70 €
7.50 Meter |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11722803
|
Masterflex™
06448-10 |
7.9 mm | 11.1 mm |
66.50 €
7.50 Meter |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11792783
|
Masterflex™
06448-06 |
6.4 mm | 8 mm |
55.20 €
7.50 Meter |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11712803
|
Masterflex™
06448-09 |
6.4 mm | 12.7 mm |
105.00 €
7.50 Meter |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11732803
|
Masterflex™
06448-11 |
7.9 mm | 12.7 mm |
94.50 €
7.50 Meter |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11742803
|
Masterflex™
06448-12 |
9.6 mm | 12.7 mm |
85.10 €
7.50 Meter |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Sehr gute Elastizität und Flexibilität
- Gute Abriebfestigkeit
- 45 Shore Eine Naturkautschuk-Konstruktion
- Leicht, geschmeidig und verschleißfest mit guter Dichtigkeit
- Bietet eine gute chemische Beständigkeit gegen Säuren und Basen
- Entspricht den FDA-Kriterien
Spezifikation
GMP-konform | |
Allgemeine Flüssigkeits- und Gasanwendungen | |
Steril | |
Flexibel |
Gummi | |
-26 °C | |
Bernsteinfarben | |
70 °C |