Learn More
GW 501516, MedChemExpress
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
Beschreibung
GW 501516 (GW 1516) is a PPARδ agonist with an EC50 of 1.1 nM.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | GW 501516 |
| CAS | 317318-70-0 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C21H18F3NO3S2 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | GW 1516 GSK-516 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 100 mg/mL (220.51 mM) |
| SMILES | OC(COC1=CC=C(C=C1C)SCC2=C(N=C(S2)C3=CC=C(C=C3)C(F)(F)F)C)=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 453.5 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.