Learn More
GW1929, MedChemExpress
Beschreibung
GW1929 is a potent PPAR-γ agonist, with a pKi of 8.84 for human PPAR-γ, and pEC50s of 8.56 and 8.27 for human PPAR-γ and murine PPAR-γ, respectively.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | GW1929 |
| CAS | 196808-24-9 |
| Farbe | Yellow |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C30H29N3O4 |
| Menge | 25 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 35 mg/mL (70.63 mM) |
| SMILES | O=C(O)[C@H](CC1=CC=C(C=C1)OCCN(C)C2=NC=CC=C2)NC3=CC=CC=C3C(C4=CC=CC=C4)=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 495.57 |
| Formelmasse | 495.57 |
| Mehr anzeigen |