Learn More
GW284543, MedChemExpress
Artikelnummer. 16465596
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16465596 100 mg 100 Milligramm
16444798 10 mg 10 Milligramm
16411067 50 mg 50 Milligramm
16407547 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16465596 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY114189
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress GW284543 (UNC10225170) is a selective MEK5 inhibitor. GW284543 (UNC10225170) reduces pERK5, and decreases endogenous MYC protein.
GW284543 (UNC10225170) is a selective MEK5 inhibitor. GW284543 (UNC10225170) reduces pERK5, and decreases endogenous MYC protein.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material GW284543
CAS 790186-68-4
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C23H20N2O3
Menge 100 mg
Synonym UNC10225170
Löslichkeitsinformationen DMSO : 125 mg/mL (335.64 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=CC2=C(NC3=CC(OC4=CC=CC=C4)=CC=C3)C=CN=C2C=C1OC
Molekulargewicht (g/mol) 372.42
Formelmasse 372.42
Reinheit (%) 99.92%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation