Learn More
GW3965 hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
GW3965 hydrochloride is a potent and selective liver X receptor (LXR) agonist with EC50s of 190 nM and 30 nM for hLXRα and hLXRβ, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemischer Name oder Material | GW3965 hydrochloride |
| CAS | 405911-17-3 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C33H32Cl2F3NO3 |
| Menge | 10 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 100 mg/mL (161.68 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| SMILES | ClC1=C(C(F)(F)F)C=CC=C1CN(CC(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)CCCOC4=CC(CC(O)=O)=CC=C4.[H]Cl |
| Molekulargewicht (g/mol) | 618.51 |
| Formelmasse | 618.51 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?