Learn More
GW3965 hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200099481
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16484078 10 mg 10 Milligramm
16430437 50 mg -
16415056 100 mg 100 Milligramm
16406787 5 mg -
4 missing translation for 'options'
Artikelnummer. 16484078
Marke: Medchem Express HY10627A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress GW3965 hydrochloride is a potent and selective liver X receptor (LXR) agonist with EC50s of 190 nM and 30 nM for hLXRα and hLXRβ, respectively.
GW3965 hydrochloride is a potent and selective liver X receptor (LXR) agonist with EC50s of 190 nM and 30 nM for hLXRα and hLXRβ, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material GW3965 hydrochloride
CAS 405911-17-3
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C33H32Cl2F3NO3
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (161.68 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES ClC1=C(C(F)(F)F)C=CC=C1CN(CC(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)CCCOC4=CC(CC(O)=O)=CC=C4.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 618.51
Formelmasse 618.51
Reinheit (%) 98.13%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation