Learn More
GW791343 dihydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200101764
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16442647 50 mg -
16419137 5 mg -
16416558 10 mg 10 Milligramm
3 options
Artikelnummer. 16442647
Marke: Medchem Express HY15469
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress GW791343 dihydrochloride is a P2X7 allosteric modulator; exhibits species-specific activity and acts as a negative allosteric modulator of human P2X7 (pIC50 = 6.9 - 7.2).
GW791343 dihydrochloride is a P2X7 allosteric modulator
Spezifikation
Chemischer Name oder Material GW791343 dihydrochloride
CAS 1019779-04-4
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H26Cl2F2N4O
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen H2O : 100 mg/mL (223.54 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 20 mg/mL (44.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC(CN2CCNCC2)=CC=C1C)CNC3=CC=C(F)C(F)=C3.[H]Cl.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 447.35
Formelmasse 447.35
Reinheit (%) 98.03%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation