Learn More
H-B Instrument™ Enviro-Safe™ Flüssig-Glas-Allzweckthermometer, vollständig eintauchbar
Zertifizierte umweltfreundliche Thermometer ersetzen gefährliches Quecksilber
Brand: H-B Instrument™ B60504-0000
Additional Details : Netto-Gewicht : 0.01980kg
Description
- Umweltschonende, EnviroKleen™-zertifizierte Thermometer
- Mit grüner, ungiftiger, biologisch abbaubarer Enviro-Safe™ Flüssigkeit auf bleifreiem, weißem Glas
- Erfüllen Sie die Vorgaben von Behörden, Bildungseinrichtungen und der Industrie hinsichtlich des Kaufs “ umweltfreundlicher” Produkte
Ideal zur Verwendung in chemischen/petrochemischen Labors, Universitäten, wissenschaftlichen Einrichtungen, der Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, der pharmazeutischen und medizinischen Industrie, Molkereien, Brauereien und Brennereien.
Order Info
Wenn ein individueller Thermometerkalibrierungsbericht benötigt wird, stehen werkseitig kalibrierte Thermometer oder kundenspezifische Kalibrierdienste zur Verfügung.
Certifications
Einzeln serialisierte Thermometer sind auf NIST rückführbar und enthalten eine mehrsprachige Präzisions- und Rückverfolgbarkeitserklärung.
Compliance
Hergestellt und getestet durch US-amerikanisches Qualitätsteam
Specifications
Einzeln serialisierte Thermometer sind auf NIST rückführbar und enthalten eine mehrsprachige Präzisions- und Rückverfolgbarkeitserklärung. | |
Vollständig eintauchbar | |
200 mm | |
−10 °C | |
−10 °C bis 110 °C | |
1 °C |
Ideal zur Verwendung in chemischen/petrochemischen Labors, Universitäten, wissenschaftlichen Einrichtungen, der Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, der pharmazeutischen und medizinischen Industrie, Molkereien, Brauereien und Brennereien. | |
7.9 Zoll | |
110 °C | |
— | |
±1 °C |