Learn More
H-B Instrument™ Enviro-Safe™ Flüssig-Glas-Allzweckthermometer, vollständig eintauchbar
Zertifizierte umweltfreundliche Thermometer ersetzen gefährliches Quecksilber
7.20 € - 10.45 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Einzeln serialisierte Thermometer sind auf NIST rückführbar und enthalten eine mehrsprachige Präzisions- und Rückverfolgbarkeitserklärung.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zur Verwendung in chemischen/petrochemischen Labors, Universitäten, wissenschaftlichen Einrichtungen, der Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, der pharmazeutischen und medizinischen Industrie, Molkereien, Brauereien und Brennereien.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Genauigkeit Gesamtlänge (metrisch) Temperaturbereich (angloamerikanisch) Temperaturbereich (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Genauigkeit Gesamtlänge (metrisch) Temperaturbereich (angloamerikanisch) Temperaturbereich (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
13059132
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
H-B Instrument™
B60504-0000
±1 °C 200 mm −10 °C bis 110 °C Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
13089132
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
H-B Instrument™
B60506-0200
±1 °C; ±1.5 °C über 100 °C 300 mm −20 °C bis 150 °C Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
  • Umweltschonende, EnviroKleen™-zertifizierte Thermometer
  • Mit grüner, ungiftiger, biologisch abbaubarer Enviro-Safe™ Flüssigkeit auf bleifreiem, weißem Glas
  • Erfüllen Sie die Vorgaben von Behörden, Bildungseinrichtungen und der Industrie hinsichtlich des Kaufs “ umweltfreundlicher” Produkte
Anwendungen:
Ideal zur Verwendung in chemischen/petrochemischen Labors, Universitäten, wissenschaftlichen Einrichtungen, der Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, der pharmazeutischen und medizinischen Industrie, Molkereien, Brauereien und Brennereien.
Bestellinformation
Wenn ein individueller Thermometerkalibrierungsbericht benötigt wird, stehen werkseitig kalibrierte Thermometer oder kundenspezifische Kalibrierdienste zur Verfügung.
Zertifizierungen
Einzeln serialisierte Thermometer sind auf NIST rückführbar und enthalten eine mehrsprachige Präzisions- und Rückverfolgbarkeitserklärung.
Compliance
Hergestellt und getestet durch US-amerikanisches Qualitätsteam
Spezifikation
Spezifikation
Einzeln serialisierte Thermometer sind auf NIST rückführbar und enthalten eine mehrsprachige Präzisions- und Rückverfolgbarkeitserklärung.
Ideal zur Verwendung in chemischen/petrochemischen Labors, Universitäten, wissenschaftlichen Einrichtungen, der Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, der pharmazeutischen und medizinischen Industrie, Molkereien, Brauereien und Brennereien.