Learn More
H-B Instrument™ Enviro-Safe™ Flüssig-Glas-Allzweckthermometer, vollständig eintauchbar
Zertifizierte umweltfreundliche Thermometer ersetzen gefährliches Quecksilber
Marke:  H-B Instrument™ B60506-0200
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03008kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13089132
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Umweltschonende, EnviroKleen™-zertifizierte Thermometer
  • Mit grüner, ungiftiger, biologisch abbaubarer Enviro-Safe™ Flüssigkeit auf bleifreiem, weißem Glas
  • Erfüllen Sie die Vorgaben von Behörden, Bildungseinrichtungen und der Industrie hinsichtlich des Kaufs “ umweltfreundlicher” Produkte
Anwendungen:
Ideal zur Verwendung in chemischen/petrochemischen Labors, Universitäten, wissenschaftlichen Einrichtungen, der Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, der pharmazeutischen und medizinischen Industrie, Molkereien, Brauereien und Brennereien.
Bestellinformation
Wenn ein individueller Thermometerkalibrierungsbericht benötigt wird, stehen werkseitig kalibrierte Thermometer oder kundenspezifische Kalibrierdienste zur Verfügung.
Zertifizierungen
Einzeln serialisierte Thermometer sind auf NIST rückführbar und enthalten eine mehrsprachige Präzisions- und Rückverfolgbarkeitserklärung.
Compliance
Hergestellt und getestet durch US-amerikanisches Qualitätsteam
Spezifikation
Spezifikation
Einzeln serialisierte Thermometer sind auf NIST rückführbar und enthalten eine mehrsprachige Präzisions- und Rückverfolgbarkeitserklärung.
Vollständig eintauchbar
300 mm
−20 °C
−20 °C bis 150 °C
1 °C
Ideal zur Verwendung in chemischen/petrochemischen Labors, Universitäten, wissenschaftlichen Einrichtungen, der Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, der pharmazeutischen und medizinischen Industrie, Molkereien, Brauereien und Brennereien.
12 Zoll
150 °C
±1 °C; ±1.5 °C über 100 °C