Learn More
H-Tyr(3-I)-OH, MedChemExpress
Artikelnummer. 16435447
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16435447 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16435447 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYW008452
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress H-Tyr(3-I)-OH is a potent and effective tyrosine hydroxylase inhibitor. H-Tyr(3-I)-OH is an intermediate in the production of thyroid hormones and has a role as a human or mouse metabolite.
H-Tyr(3-I)-OH is a potent and effective tyrosine hydroxylase inhibitor. H-Tyr(3-I)-OH is an intermediate in the production of thyroid hormones and has a role as a human or mouse metabolite.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material H-Tyr(3-I)-OH
CAS 70-78-0
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C9H10INO3
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen H2O : 5 mg/mL (16.28 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣DMSO : 1 mg/mL (3.26 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)[C@@H](N)CC1=CC=C(O)C(I)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 307.09
Formelmasse 307.09
Reinheit (%) 98.86%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism