Learn More
GeneBLAzer™ H2 HEK 293T DA-Assay-Kit
GeneBLAzer™ H2 HEK 293 T DA Assay-Kit enthält den humanen Histamin-Subtyp 2 Rezeptor (H2), der stabil in die CellSensor™ CRE-bla HEK293-T-Zelllinie integriert ist.
Marke: GeneBLAzer™ K1307
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05000kg
Beschreibung
- Gen-Symbol: HRH2
- Zugangsnummer: BC054510.2
- Bevölkerungsstatus: Einzelzelliger Klonursprung
- Inhalt: H2-HEK-293T-DA-Zellen, LiveBLAzer™ FRET-B/G-Ladekit, 70 μg, Lösung D, 1 ml, 2 Protokolle, Analysezertifikat
- GeneBLAzer™ H2-HEK-293T-DA (Division Arrested)-Zellen und H2-CRE-bla HEK-293T-Zellen enthalten den humanen Histamin-Subtyp-2-Rezeptor (H2), der stabil in die CellSensor™ CRE-bla HEK-293T-Zelllinie integriert ist. CellSensor™ CRE-bla HEK-293T-Zellen (Kat.-Nr. K1112) enthalten ein Beta-Lactamase-Reportergen, das unter Kontrolle des zyklischen AMP-Response-Elements (CRE) steht. DA-Zellen sind in zwei Konfigurationen erhältlich: Einem Assay-Kit (das Zellen und ausreichend Substrat für die Analyse von einer 384-Well-Platte enthält) und einem Zellröhrchen, das für die Analyse von 10 384-Well-Platten ausreicht.
- DA-Zellen werden irreversibel mit einer niedrig dosierten Behandlung von Mitomycin C arrestiert und weisen keine offensichtliche Toxizität oder Veränderung der zellulären Signaltransduktion auf. Sowohl H2-HEK-293T-DA-Zellen als auch H2-CRE-bla HEK-293T-Zellen sind funktionell für Z’-Faktor und EC50 -Konzentrationen von Histamin validiert (Abbildung 1). Darüber hinaus wurden H2-CRE-bla HEK 293T-Zellen auf Assayleistung unter variablen Bedingungen wie DMSO-Konzentration, Zellzahl, Stimulations- und Substratladezeiten getestet (Daten auf Anfrage erhältlich). Weitere Testdaten mit alternativen Stimuli sind ebenfalls verfügbar.
- Histamin 2 (H2)-Rezeptoren werden mit einer Reihe von Erkrankungen in Verbindung gebracht, z. B. mit Magengeschwüren (PUC), der gastroösophageale Refluxerkrankung (GERD), Dyspepsie und der Stressulkusprophylaxe.
Spezifikation
Flüssigstickstoff | |
Fluoreszent | |
1 Platte |
Gene-ID: 3274 | |
GPCRs | |
Zellen mit arretierter Teilung |