Learn More
Haloperidol, MedChemExpress
Beschreibung
Haloperidol is a potent dopamine D2 receptor antagonist, widely used as an antipsychotic.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Haloperidol |
| CAS | 52-86-8 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C21H23ClFNO2 |
| Menge | 500 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 16.67 mg/mL (44.35 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | ClC(C=C1)=CC=C1C2(O)CCN(CCCC(C3=CC=C(F)C=C3)=O)CC2 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 375.86 |
| Formelmasse | 375.86 |
| Mehr anzeigen |