Learn More
HBB Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 16216-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16885764
  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody, raised against the full-length human HBB, recognizes the 13-16 kDa HBB in western blot analyses of human heart and placenta.
The alpha (HBA) and beta (HBB) loci determine the structure of the 2 types of polypeptide chains in adult hemoglobin, Hb A. The normal adult hemoglobin tetramer consists of two alpha chains and two beta chains. Mutant beta globin causes sickle cell anemia. Absence of beta chain causes beta-zero-thalassemia. Reduced amounts of detectable beta globin causes beta-plus-thalassemia. The order of the genes in the beta-globin cluster is 5′-epsilon - gamma-G - gamma-A - delta - beta-3′.
Spezifikation
Spezifikation
HBB
Polyclonal
Unconjugated
HBB
beta globin, CD113t C, HBB, Hemoglobin beta chain, Hemoglobin subunit beta, hemoglobin, beta
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
15127, 3043
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.3 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P68871
Hbb
HBB Fusion Protein Ag9216
150 μL
Primary
Human, Mouse