Learn More
STEMCELL Technologies HBSS with 10 mM HEPES, Without Phenol Red
Artikelnummer. 15214767
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
500 ml
Artikelnummer. 15214767
Marke: STEMCELL Technologies 37150
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) with 10 mM HEPES, without phenol red
  • Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) can be used for diluting, washing, irrigating, or as a transporting solution for cell or tissue culture
  • It provides a buffering system to maintain the physiological pH range and osmotic balance of culture media, and provides cells with a source of water and essential inorganic ions, and a carbohydrate as an energy source
  • Selection of suitable nutrient medium is dependent on type of cell, culture conditions, and degree of chemical definition required for the cell culture application
Spezifikation
Menge 500 ml
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.