Learn More
Fisherbrand™ HDPE Coated Wire Rack
HDPE Coated Wire Rack is durable for transport or sample handling. It is chemically-resistant and suitable for conical, round or flat-bottom, or plastic tubes and bottles.
Marke:  Fisherbrand™
18.29 EUR gültig bis 2024-04-26
Benutzen Sie den Promotions-Code "21699" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.15000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16615834
  • 22.95 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Chemisch beständige HDPE-beschichtete Drahtgestelle
  • Gestelle können bei Temperaturen von –40 °C und 121 °C verwendet werden
  • Für alle Marken und Typen von konischen, runden oder flachen Böden, Glas oder Kunststoff, Röhrchen und/oder Flaschen
  • Quadratische Wells und drei Deckebenen sorgen für die Sicherheit der Röhrchen
  • Autoklavierbar
  • Träger mit geschlitztem Boden
Spezifikation
Spezifikation
Röhrchengestell
Autoklavierbar
Röhrchen
Unsteril
1
237 x 137 mm
237 mm
127 mm
65 mm
13-16 mm, Stücke
4 x 12
Blau
HDPE-beschichteter Draht
56
237 x 127 x 65 mm
237 x 127 x 65 mm
9,40 in.
3,30 in.
2,40 in.