Learn More
Fisherbrand™ HDPE Coated Wire Rack
HDPE Coated Wire Rack is durable for transport or sample handling. It is chemically-resistant and suitable for conical, round or flat-bottom, or plastic tubes and bottles.
22.95 € - 44.20 €
Spezifikation
Produkttyp | Röhrchengestell |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Farbe | Blau |
Aufnahmevermögen | Röhrchen |
Material | HDPE-beschichteter Draht |
Produktcode | Marke | Array | Größe | Durchmesser (metrisch) Well | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Array | Größe | Durchmesser (metrisch) Well | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
16685834
|
Fisherbrand™
|
3 x 8 | 273 x 105 x 80 mm | 20-25 mm, Stücke |
29.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16605844
|
Fisherbrand™
|
3 x 8 | 357 x 139 x 98 mm | 30-40 mm, Stücke |
44.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16605834
|
Fisherbrand™
|
4 x 10 | 200 x 83 x 59 mm | 13-16 mm, Stücke |
25.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16635834
|
Fisherbrand™
|
4 x 10 | 240 x 90 x 80 mm | 16-20 mm, Stücke |
39.05 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16655834
|
Fisherbrand™
|
4 x 10 | 260 x 107 x 80 mm | 20-24 mm, Stücke |
36.45 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16665834
|
Fisherbrand™
|
4 x 10 | 290 x 118 x 80 mm | 20-25 mm, Stücke |
38.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16615834
|
Fisherbrand™
|
4 x 12 | 237 x 127 x 65 mm | 13-16 mm, Stücke |
22.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16695834
|
Fisherbrand™
|
6 x 8 | 277 x 209 x 98 mm | 25-30 mm, Stücke |
42.15 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16615844
|
Fisherbrand™
|
6 x 8 | 350 x 260 x 98 mm | 30-40 mm, Stücke |
43.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16685824
|
Fisherbrand™
|
6 x 12 | 205 x 105 x 65 mm | 10-13 mm, Stücke |
28.85 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16645834
|
Fisherbrand™
|
8 x 10 | 240 x 190 x 80 mm | 16-20 mm, Stücke |
35.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16675834
|
Fisherbrand™
|
8 x 10 | 290 x 230 x 80 mm | 20-25 mm, Stücke |
31.15 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16695824
|
Fisherbrand™
|
9 x 12 | 204 x 161 x 65 mm | 10-13 mm, Stücke |
37.35 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16625834
|
Fisherbrand™
|
9 x 12 | 241 x 188 x 65 mm | 13-16 mm, Stücke |
31.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Chemically-resistant HDPE Coated Wire Racks
- Racks can be used between temperatures of -40°C and 121°C
- Holds all brands and types of conical, round or flat bottom, glass or plastic, tubes and/or bottles
- Square wells and three deck levels help keep tubes secure
- Autoclavable
- Slotted Bottom Support
Spezifikation
Röhrchengestell | |
Blau | |
HDPE-beschichteter Draht | |
1 |
Autoklavierbar | |
Röhrchen | |
Unsteril |