Learn More
Fisherbrand™ HDPE Coated Wire Rack
HDPE Coated Wire Rack is durable for transport or sample handling. It is chemically-resistant and suitable for conical, round or flat-bottom, or plastic tubes and bottles.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
- Chemisch beständige HDPE-beschichtete Drahtgestelle
- Gestelle können bei Temperaturen von –40 °C und 121 °C verwendet werden
- Für alle Marken und Typen von konischen, runden oder flachen Böden, Glas oder Kunststoff, Röhrchen und/oder Flaschen
- Quadratische Wells und drei Deckebenen sorgen für die Sicherheit der Röhrchen
- Autoklavierbar
- Träger mit geschlitztem Boden
Spezifikation
Röhrchengestell | |
Autoklavierbar | |
Röhrchen | |
Unsteril | |
1 | |
241 x 188 mm | |
241 mm | |
188 mm | |
65 mm | |
13-16 mm, Stücke |
9 x 12 | |
Blau | |
HDPE-beschichteter Draht | |
24 | |
241 x 188 x 65 mm | |
241 x 188 x 65 mm | |
9,50 in. | |
7,40 in. | |
2,60 in. |