Learn More
Fisherbrand™ HDPE Coated Wire Rack
HDPE Coated Wire Rack is durable for transport or sample handling. It is chemically-resistant and suitable for conical, round or flat-bottom, or plastic tubes and bottles.
Marke: Fisherbrand™
27.02 EUR gültig bis 2024-04-26
Benutzen Sie den Promotions-Code "21699" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.22000kg
Beschreibung
- Chemisch beständige HDPE-beschichtete Drahtgestelle
- Gestelle können bei Temperaturen von –40 °C und 121 °C verwendet werden
- Für alle Marken und Typen von konischen, runden oder flachen Böden, Glas oder Kunststoff, Röhrchen und/oder Flaschen
- Quadratische Wells und drei Deckebenen sorgen für die Sicherheit der Röhrchen
- Autoklavierbar
- Träger mit geschlitztem Boden
Spezifikation
Röhrchengestell | |
Autoklavierbar | |
Röhrchen | |
Nicht steril | |
1 | |
290 x 118 mm | |
290 mm | |
118 mm | |
80 mm | |
20-25 mm, Stücke |
4 x 10 | |
Blau | |
HDPE-beschichteter Draht | |
24 | |
290 x 118 x 80 mm | |
290 x 118 x 80 mm | |
11,40 in. | |
4,70 in. | |
3,10 in. |