Learn More
Fisherbrand™ HDPE Coated Wire Rack
HDPE Coated Wire Rack is durable for transport or sample handling. It is chemically-resistant and suitable for conical, round or flat-bottom, or plastic tubes and bottles.
Marke: Fisherbrand™
27.41 EUR gültig bis 2024-04-26
Benutzen Sie den Promotions-Code "21699" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Chemisch beständige HDPE-beschichtete Drahtgestelle
- Gestelle können bei Temperaturen von –40 °C und 121 °C verwendet werden
- Für alle Marken und Typen von konischen, runden oder flachen Böden, Glas oder Kunststoff, Röhrchen und/oder Flaschen
- Quadratische Wells und drei Deckebenen sorgen für die Sicherheit der Röhrchen
- Autoklavierbar
- Träger mit geschlitztem Boden
Spezifikation
Röhrchengestell | |
Autoklavierbar | |
Röhrchen | |
Unsteril | |
1 | |
205 x 105 mm | |
205 mm | |
105 mm | |
65 mm | |
10-13 mm, Stücke |
6 x 12 | |
Blau | |
HDPE-beschichteter Draht | |
48 | |
205 x 105 x 65 mm | |
205 x 105 x 65 mm | |
8,07 in. | |
4,10 in. | |
2,56 in. |