Learn More
Fisherbrand™ HDPE Coated Wire Rack
HDPE Coated Wire Rack is durable for transport or sample handling. It is chemically-resistant and suitable for conical, round or flat-bottom, or plastic tubes and bottles.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.58000kg
Beschreibung
- Chemisch beständige HDPE-beschichtete Drahtgestelle
- Gestelle können bei Temperaturen von –40 °C und 121 °C verwendet werden
- Für alle Marken und Typen von konischen, runden oder flachen Böden, Glas oder Kunststoff, Röhrchen und/oder Flaschen
- Quadratische Wells und drei Deckebenen sorgen für die Sicherheit der Röhrchen
- Autoklavierbar
- Träger mit geschlitztem Boden
Spezifikation
Röhrchengestell | |
Autoklavierbar | |
Röhrchen | |
Nicht steril | |
1 | |
277 x 209 mm | |
277 mm | |
209 mm | |
98 mm | |
25-30 mm, Stücke |
6 x 8 | |
Blau | |
HDPE-beschichteter Draht | |
8 | |
277 x 209 x 98 mm | |
277 x 209 x 98 mm | |
10,90 in. | |
8,30 in. | |
3,90 in. |