missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Huenersdorff™ HDPE-Universalbehälter

Der Huenersdorf™ Universalbehälter aus HDPE eignet sich zum Aufbewahren und Transportieren von Laborartikeln. Er ist beständig gegen Säuren und Chemikalien, besitzt einen dicht schließenden Verschluss und lässt sich tiefgefrieren und stapeln.

Marke:  Huenersdorff™ 911200

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11706745

  • 97.04 € / 20 Stück
Verfügbar ab: 22-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Universalbehälter
  • Natürlich für vielfältige Anwendungen
  • Aus lebensmittelechtem Polyethylen
Spezifikation

Spezifikation

400 ml
Deckel mit Haube
Polyethylen
Lebensmittelsicher
Dicht schließender Deckel
Behälter
55 mm
LDPE
Naturfarben
Rund
Tiefkühltruhe, Geschirrspüler, Mikrowelle
Stapelbar
20/Packung
114 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote