Learn More
Huenersdorff™ HDPE-Universalbehälter
Der Huenersdorf™ Universalbehälter aus HDPE eignet sich zum Aufbewahren und Transportieren von Laborartikeln. Er ist beständig gegen Säuren und Chemikalien, besitzt einen dicht schließenden Verschluss und lässt sich tiefgefrieren und stapeln.
0.67 € - 152.68 €
Spezifikation
Verschlussmaterial | LDPE |
---|---|
Verschlusstyp | Hooded Lid |
Farbe | Naturfarben |
Material | HDPE |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Food Safe |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11726735
|
Huenersdorff™
910200 |
1000 ml | 127 mm |
85.28 €
16 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11786735
|
Huenersdorff™
911100 |
200 ml | 42 mm |
111.00 €
30 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11706745
|
Huenersdorff™
911200 |
400 ml | 55 mm |
97.04 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11726745
|
Huenersdorff™
911300 |
700 mL | 88 mm |
112.36 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11736745
|
Huenersdorff™
911400 |
1000 ml | 110 mm |
116.60 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15282929
|
Huenersdorff™
911400 |
1000 ml | 110 mm |
89.36 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10159460
|
Huenersdorff™
913200 |
500 ml | 127 mm |
0.67 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11766735
|
Huenersdorff™
910600 |
2000 mL | 64 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Universalbehälter
- Natürlich für vielfältige Anwendungen
- Aus lebensmittelechtem Polyethylen
Spezifikation
LDPE | |
Naturfarben | |
Food Safe | |
Stackable |
Hooded Lid | |
HDPE | |
Deep Freezer, Dishwasher, Microwave | |
Container |