Learn More
Carl Roth™ Heat and Cold Resistant Gloves
Click to view available options
Enthält:
Special Hollow Fibers
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 420, EN 388, EN 511 and EN 407 |
Produkttyp | Resistant Gloves |
Größe | 9 |
Temperature (Metric) Max | 100°C |
Enthält | Special Hollow Fibers |
Menge | 1/Pk. |