Learn More
Heidolph Hei-CHILL 400 Pro Circulating Chiller
Kompakte Bauform mit 400 W Kühlleistung für eine Vielzahl von Verdampfungsaufgaben.
Marke: Heidolph 591-01640-00
Weitere Details : Netto-Gewicht : 18.00000kg
Beschreibung
Dieses platzsparende Modell mit 400 Watt Kühlleistung eignet sich hervorragend für eine Vielzahl von Verdampfungsaufgaben im Labor
- Kompaktes Leichtgewicht für flexible Positionierung auf dem Labortisch, im Abzug oder, dank erhöhter Pumpleistung, problemlos auch unterhalb des Labortisches
- Nachhaltig und umweltschonend mit Verwendung von natürlichem Kältemittel (R-290) und verbrauchsoptimierter Steuerung
- RS-232 Schnittstelle für die Ansteuerung über einen Hei-VAP Expert Control oder Ultimate Control oder über die Heidolph Laborsoftware-Lösungen
- Leise Betriebsgeräusche für störungsfreies Arbeiten
Spezifikation
1.5 to 4.0 L | |
400 W at 20°C | |
Rotary Evaporators | |
Recirculating Chiller | |
230 V/50 Hz |
Air-cooled | |
6 L/min. | |
-10°C up to 40°C | |
EU Plug | |
230 V |