Learn More
Heidolph Hei-CHILL 400 Pro Circulating Chiller
Kompakte Bauform mit 400 W Kühlleistung für eine Vielzahl von Verdampfungsaufgaben.
3549.00 €
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 1.5 to 4.0 L |
---|---|
Kondensatortyp | Air-cooled |
Kühlleistung | 400 W at 20°C |
Flussrate | 6 L/min. |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Rotary Evaporators |
Produktcode | Marke | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17987140
|
Heidolph
591-01640-00 |
EU-Stecker |
3549.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses platzsparende Modell mit 400 Watt Kühlleistung eignet sich hervorragend für eine Vielzahl von Verdampfungsaufgaben im Labor
- Kompaktes Leichtgewicht für flexible Positionierung auf dem Labortisch, im Abzug oder, dank erhöhter Pumpleistung, problemlos auch unterhalb des Labortisches
- Nachhaltig und umweltschonend mit Verwendung von natürlichem Kältemittel (R-290) und verbrauchsoptimierter Steuerung
- RS-232 Schnittstelle für die Ansteuerung über einen Hei-VAP Expert Control oder Ultimate Control oder über die Heidolph Laborsoftware-Lösungen
- Leise Betriebsgeräusche für störungsfreies Arbeiten
Spezifikation
1.5 to 4.0 L | |
400 W at 20°C | |
Rotary Evaporators | |
Recirculating Chiller | |
230 V |
Air-cooled | |
6 L/min. | |
-10°C up to 40°C | |
230 V/50 Hz |