Learn More
Heidolph™ Hei-VAP Industrial B mit Glassatz
Die Eigenschaften des Rotationsverdampfers Hei-VAP Industrial B sind identisch mit denen des Hei-VAP Industrial, abzüglich einiger Sicherheitsmerkmale, und er ist ideal für begrenzte Budgets.
N.V.
Spezifikation
Geschwindigkeit | 6 to 160 rpm |
---|---|
Temperaturbereich (metrisch) | 20°C to 180°C |
Display | 7 in. touchpanel |
IP-Schutzart | IP20 |
Temperaturgenauigkeit | ±1°C |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10015791
|
Heidolph™
518-23100-00 |
For solutions that tend to splash and foam | Glassware set A - (1) descending condenser, (1) expansion vessel, (1) 20 L evaporating flask, (1) 10 L receiving flask |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
10594732
|
Heidolph™
518-25100-00 |
For solutions that tend to splash and foam | Glassware set AC - (1) descending condenser, (1) expansion vessel, (1) 20 L evaporating flask, (2) 10 L receiving flasks |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
10229461
|
Heidolph™
518-24100-00 |
For low-boiling solvents - highest recovery rates | Glassware set A2 - (1) ascending, (1) descending condenser and (1) expansion vessel, (1) 20 L evaporating flask, (1) 10 L receiving flask |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
10721293
|
Heidolph™
518-26100-00 |
For low-boiling solvents - highest recovery rates | Glassware set A2C - (1) ascending, (1) descending condenser and (1) expansion vessel, (1) 20 L evaporating flask, (2) 10 L receiving flasks |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
10332643
|
Heidolph™
518-28102-00 |
Condensate trap for low-boiling solvents - cooling by dry-ice | Glassware set K - (1) 20 L evaporating flask and (1) 10 L receiving flask |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
10027742
|
Heidolph™
518-29102-00 |
Condensate trap for low-boiling solvents - cooling by dry-ice | Glassware set KC - (1) 20 L evaporating flask and (2) 10 L receiving flasks |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
10514172
|
Heidolph™
518-21100-00 |
Recommended for all standard distillations | Glassware set R - (1) ascending condenser, (1) 20 L evaporating flask, (1) 10 L receiving flask |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
10699722
|
Heidolph™
518-22100-00 |
Recommended for all standard distillations | Glassware set RC - (1) ascending condenser, (1) 20 L evaporating flask, (2) 10 L receiving flasks |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
10362652
|
Heidolph™
518-28100-00 |
Ideal in laboratories for hood applications or where height is restricted | Glassware set Shorty R - (1) ascending condenser (320 mm shorter than traditional one), (1) 20 L evaporating flask, (1) 10 L receiving flask |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
10521022
|
Heidolph™
518-29100-00 |
Ideal in laboratories for hood applications or where height is restricted | Glassware set Shorty RC - (1) ascending condenser (320 mm shorter than traditional one), (1) 20 L evaporating flask, (2) 10 L receiving flasks |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
Beschreibung
- Das universelle Heizbad eignet sich für Anwendungen mit Wasser oder Öl mit einer Temperatur bis 180 °C
- Kassettensystem für Auffangkolben
- Verfügt über eine automatische Badnachspeisung für Wasser, einen Überlaufschutz und ein Bodenablassventil
- Räumliche Flexibilität und Stauraum durch optionalen Unterbau
- IQ-OQ Abnahme und Dokumentation ist für dieses Modell möglich
- Kontrollpanel mit allen Programmen zur automatisierten Destillation, Vakuum-Controller und Display für alle Prozessparameter
Dieses Modell entspricht in seiner Funktionalität exakt dem Hei-VAP Industrial, wird jedoch für begrenzte Budgets um diese sicherheitsrelevanten Aspekte reduziert:
- Implosionsschutzhaube über dem Verdampferkolben
- PMMA-Schutzscheibe vor dem Glassatz
- PMMA-Schutzscheibe vor dem Auffangkolben
Spezifikation
6 to 160 rpm | |
7 in. touchpanel | |
±1°C | |
Glassware Assembly Rotary Evaporator |
20°C to 180°C | |
IP20 | |
4000 W | |
Yes |