Beschreibung
Erweitert den Hei-VAP Ultimate um zahlreiche intelligente Funktionen sowie um einen Überblick über alle Parameter und den aktuellen Prozess.- 7 Zoll-Touchscreen zur Steuerung des gesamten Systems einschließlich Vakuum und Kühltemperatur
- Modell mit motorisierter Hebefunktion mit transparentem, kunststoffbeschichtetem, vertikalem Glassatz G3 XL - erzielt höhere Verdampfungsraten durch die erweiterte Kühlfläche von 2.200 cm2
- Für eine präzise Überwachung symbolisiert das Piktogramm auf dem Display auch aktive Funktionen
- Separate Drehknöpfe für schnellen Zugriff: rechts für direkte Vakuumsteuerung, links für die Drehzahl
- Einstellung der Werte entweder über das Touch-Display oder die separaten Drehknöpfe für schnellen Zugriff
- Direkter Zugriff auf zwei Favoriten auf dem Startbildschirm
- Erweiterbare Lösungsmittelbibliothek. Sie können Ihre eigenen Favoriten auch über einen USB-Stick auf andere Geräte übertragen
- Definieren und Speichern eigener Verdampfungsprozesse (Rampen)
- Automatisches Verdampfen mit dem Dynamic AUTOaccurate Program (DAA). Bequem und individuell anpassbar: Von der Schaumvermeidung bis hin zur hocheffizienten Verdampfung
- USB- und Micro SD- sowie LAN-/RS 232-Schnittstellen (Lab 4.0-fähig)
Spezifikation
5 l | |
Rotationsverdampfer mit motorisierter Hebefunktion | |
EU-Stecker |