Learn More
Helios™ Helios Italquartz™ Quarzdeckel
Marke:  Helios™ 64F00507
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11774896
  • 127.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Durchscheinend
75mL
45mm
Quarz
67mm
Abdeckung