Learn More
Helios™ Helios Italquartz™ Quarzdeckel
72.20 € - 127.00 €
Spezifikation
Material | Quarz |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) | 67mm |
Höhe (metrisch) | 45mm |
Product Type Specs | Abdeckung |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11774896
|
Helios™
64F00507 |
75mL |
127.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11786605
|
Helios™
64P00004 |
20mL |
72.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Quarz | |
67mm | |
45mm | |
Abdeckung |