Learn More
Biomex™ Hepatitis B virus (HBV) Seroconversion Panels
Biomex™ Hepatitis B virus (HBV) Seroconversion Panels are intended for standard testing by diagnostic manufacturers and researchers during assay development, evaluation, troubleshooting and post-marked surveillance of HBV test systems and methods.
Marke:  Biomex™ SCP-HBV-003
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg Transport : UN number : 3373 Chem class : 6.2
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15899827
  • N.V. / 1 Set
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Beschreibung
Beschreibung
  • Depicts the onset and decline of immune system response to HBV from one individual over a period of time.
  • Serves as validation tool for diagnostic sensitivity, determination of analytical sensitivity, identification of cut-off values or to study the humoral immune response to this infection.
  • Wash hands thoroughly after handling.
  • Do not eat, drink or smoke when using this product.
  • Avoid the release to the environment.
Spezifikation
Spezifikation
Single donor
9 x 0.5 mL Vials
−20°C to -80°C
Hepatitis B virus