missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Biomex™ Hepatitis B virus (HBV) Seroconversion Panels
Biomex™ Hepatitis B virus (HBV) Seroconversion Panels are intended for standard testing by diagnostic manufacturers and researchers during assay development, evaluation, troubleshooting and post-marked surveillance of HBV test systems and methods.
N.V.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | −20°C to -80°C |
---|---|
Beschreibung | Single donor |
Produkttyp | Hepatitis B virus |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15839837
|
Biomex™
SCP-HBV-007 |
3 x 0.5 mL Vials |
N.V.
1 Set |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15829837
|
Biomex™
SCP-HBV-006 |
4 x 0.5 mL Vials |
N.V.
1 Set |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15819837
|
Biomex™
SCP-HBV-005 |
7 x 0.5 mL Vials |
N.V.
1 Set |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15899827
|
Biomex™
SCP-HBV-003 |
9 x 0.5 mL Vials |
N.V.
1 Set |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15889827
|
Biomex™
SCP-HBV-002 |
20 x 0.5 mL Vials |
N.V.
1 Set |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15809837
|
Biomex™
SCP-HBV-004 |
30 x 0.5 mL Vials |
N.V.
1 Set |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
Beschreibung
- Depicts the onset and decline of immune system response to HBV from one individual over a period of time.
- Serves as validation tool for diagnostic sensitivity, determination of analytical sensitivity, identification of cut-off values or to study the humoral immune response to this infection.
- Wash hands thoroughly after handling.
- Do not eat, drink or smoke when using this product.
- Avoid the release to the environment.
Spezifikation
−20°C to -80°C | |
Single donor | |
Hepatitis B virus |