Learn More
Biomex™ Hepatitis C virus (HCV) Seroconversion Ag Only Panels
Biomex™ Hepatitis C virus (HCV) Seroconversion Ag Only Panels are intended for standard testing by diagnostic manufacturers and researchers during assay development, evaluation, troubleshooting and post-marked surveillance of HCV test systems and methods.
N.V.
Spezifikation
Beschreibung | Single donor |
---|---|
Produkttyp | Hepatitis C virus Ag only |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15859837
|
Biomex™
SCP-HCV-003 (AG ONLY) |
5 x 1.0 mL Vials |
N.V.
1 Set |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15889837
|
Biomex™
SCP-HCV-006 (AG ONLY) |
6 x 1.0 mL Vials |
N.V.
1 Set |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15879837
|
Biomex™
SCP-HCV-005 (AG ONLY) |
7 x 1.0 mL Vials |
N.V.
1 Set |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15809847
|
Biomex™
SCP-HCV-008 (AG ONLY) |
11 x 1.0 mL Vials |
N.V.
1 Set |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15899837
|
Biomex™
SCP-HCV-007 (AG ONLY) |
18 x 1.0 mL Vials |
N.V.
1 Set |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
Beschreibung
- Illustrates the onset and decline of immune system response to HCV from one individual over a period of time.
- Serves as validation tool for diagnostic sensitivity, determination of analytical sensitivity, identification of cut-off values or to study the humoral immune response to this infection.
- Wash hands thoroughly after handling.
- Do not eat, drink or smoke when using this product.
- Avoid the release to the environment.
Spezifikation
Single donor | |
Hepatitis C virus Ag only |