Learn More
Thermo Scientific™ HEPES-gepufferte Kochsalzlösung, pH 6.5 (5x)
Click to view available options
Menge:
250mL
500mL
7365-45-9
C8H17N2NaO4S
260.28
MFCD00006158
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
23831
CHEBI:42334
2-[4-(2-Hydroxyethyl)Ppiperazin-1-yl]Ethylschwefelsäure
[Na+].OCCN1CCN(CCS([O-])(=O)=O)CC1
7365-45-9
C8H17N2NaO4S
260.28
MFCD00006158
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
23831
CHEBI:42334
2-[4-(2-Hydroxyethyl)Ppiperazin-1-yl]Ethylschwefelsäure
[Na+].OCCN1CCN(CCS([O-])(=O)=O)CC1
HEPES is typically used in cell culture at concentration between 5mM to 30 mM. It is used in cell culture media, in biopharma buffer formulations (both upstream and downstream), and in diagnostic reagents. HEPES based buffers are used in purification bioprocesses of antibodies, bioactives, proteins and growth factors.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
HEPES wird typischerweise in der Zellkultur bei einer Konzentration zwischen 5 mM und 30 mM verwendet. Es wird in Zellkulturmedien, in Biopharma-Pufferformulierungen (sowohl vor als auch nach dem Verfahren) und in Diagnosereagenzien verwendet. HEPES-basierte Puffer werden bei Bioprozessen zur Reinigung von Antikörpern, bioaktiven Substanzen, Proteinen und Wachstumsfaktoren verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Enthält 125 mM HEPES und 750 mM Natriumchlorid, pH 6.5
Chemischer Name oder Material HEPES-buffered saline
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
Farbe Farblos
Konzentration Gehäuse 5X
Physikalische Form Flüssig
pH 6.5
Menge 250mL
Geruch Odorless
RUO – Research Use Only