Learn More
HEPES, CellPURE™, Fisher BioReagents
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Poly Bottle
Spezifikation
Extinktion | 0.05 AU max. at 260nm, 0.05 AU max. at 280nm, 0.05 AU max. at 290nm |
Chemischer Name oder Material | HEPES |
Namenshinweis | Cell culture tested |
CAS | 7365-45-9 |
Schmelzpunkt | 234°C |
Farbe | White |
Hinweise zur Zersetzung | 238°C |
pH | 5.0 to 6.5 |
Physikalische Form | Powder or Solid |
Menge | 100 g |