Learn More
Hesperetin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16454777
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16454777 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16454777 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0168
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Hesperetin is a natural flavanone, and acts as a potent and broad-spectrum inhibitor against human UGT activity. Hesperetin regulates apoptosis.
Hesperetin is a natural flavanone, and acts as a potent and broad-spectrum inhibitor against human UGT activity. Hesperetin regulates apoptosis.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hesperetin
CAS 520-33-2
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H14O6
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (330.82 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C[C@@H](C2=CC=C(OC)C(O)=C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C13
Molekulargewicht (g/mol) 302.28
Formelmasse 302.28
Reinheit (%) 99.16%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease