Läs mer
Läs mer
Hexaammineruthenium(II) chloride, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Chemischer Name oder Material | Hexaammineruthenium(II) chloride |
| CAS | 15305-72-3 |
| Menge | 100 mg |
| Summenformel | Cl2H18N6Ru |
| MDL-Nummer | MFCD00011477 |
| SMILES | [NH3][Ru+2]([NH3])([NH3])([NH3])([NH3])[NH3].[Cl-].[Cl-] |
| Molekulargewicht (g/mol) | 274.16 |
| Reinheit (%) | 98% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?