Learn More
Hexafluorkieselsäure, 35 % w/w, wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Beschreibung
Hexafluorosilicic acid is commonly used as a source of fluoride. It is converted to a variety of useful hexafluorosilicate salts. It is also used as an electrolyte in the Betts electrolytic process for refining lead. It is an important organic reagent for cleaving Si-O bonds of silyl ethers. Further, it is used as wood a preservation agent and also used in surface modification of calcium carbonate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Hexafluorokieselsäure wird häufig als Fluoridquelle verwendet. Es wird in eine Vielzahl nützlicher Hexafluorosilikatsalze umgewandelt. Es wird auch als Elektrolyt im Betts-Elektrolytprozess zur Raffination von Blei verwendet. Es ist ein wichtiges organisches Reagenz für die Spaltung von Si-O-Bindungen von Silylethern. Desweiteren wird es als Holz-Konservierungsmittel verwendet und auch bei der Oberflächenmodifikation von Calciumcarbonat verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Metallen, Laugen, starken Säuren, Steingut und Glas.
Hexafluorokieselsäure wird häufig als Fluoridquelle verwendet. Es wird in eine Vielzahl nützlicher Hexafluorosilikatsalze umgewandelt. Es wird auch als Elektrolyt im Betts-Elektrolytprozess zur Raffination von Blei verwendet. Es ist ein wichtiges organisches Reagenz für die Spaltung von Si-O-Bindungen von Silylethern. Desweiteren wird es als Holz-Konservierungsmittel verwendet und auch bei der Oberflächenmodifikation von Calciumcarbonat verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Metallen, Laugen, starken Säuren, Steingut und Glas.
Spezifikation
Siedepunkt | 108°C to 109°C |
Chemischer Name oder Material | Hexafluorosilicic acid |
Menge | 100 g |
Strukturformel | H2SiF6 |
UN-Nummer | UN1778 |
Merck Index | 14,4182 |
Formelmasse | 144.09 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 35% w/w wässrige Lösung |