Learn More
HG-14-10-04, MedChemExpress
Beschreibung
HG-14-10-04 (example 10) is a potent and specific ALK inhibitor with an IC50 of 20 nM.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | HG-14-10-04 |
| CAS | 1356962-34-9 |
| Farbe | Light Yellow |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C29H34ClN7O |
| Menge | 100 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 20 mg/mL (37.59 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | ClC1=CN=C(NC2=CC=C(N3CCC(N4CCN(C)CC4)CC3)C=C2OC)N=C1C5=CNC6=CC=CC=C65 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 532.08 |
| Formelmasse | 532.08 |
| Mehr anzeigen |