missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HG-14-10-04, MedChemExpress

Artikelnummer. 16459387
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16459387 5 mg 5 Milligramm
16476946 100 mg -
16426848 10 mg 10 Milligramm
16412917 50 mg -
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16459387

Marke: Medchem Express HY15801

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress HG-14-10-04 (example 10) is a potent and specific ALK inhibitor with an IC50 of 20 nM.

HG-14-10-04 (example 10) is a potent and specific ALK inhibitor with an IC50 of 20 nM.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material HG-14-10-04
CAS 1356962-34-9
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C29H34ClN7O
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 20 mg/mL (37.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CN=C(NC2=CC=C(N3CCC(N4CCN(C)CC4)CC3)C=C2OC)N=C1C5=CNC6=CC=CC=C65
Molekulargewicht (g/mol) 532.08
Formelmasse 532.08
Reinheit (%) 98.83%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.