Learn More
Kautex™ Mehrzweckbehälter aus Polyethylen hoher Dichte
Die Konstruktion mit HDPE gewährleistet Festigkeit und Langlebigkeit. Kautex™ Mehrzweckbehälter aus Polyethylen hoher Dichte eignen sich zur Lagerung, zum Transport oder zur Entsorgung von Stoffen in Pulver- oder Granulatform.
22.20 € - 477.00 €
Spezifikation
Farbe | Naturfarben |
---|---|
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 108.5 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verpackung, Ausgabe, Probenversand, Postversand, Entsorgung, Sammlung, Lagerung |
Form | Polygonal |
Material | HDPE |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15901401
|
Kautex™
2000070546 |
5000 ml |
477.00 €
14 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15911401
|
Kautex™
2000070547 |
10.000 ml |
274.00 €
6 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10485591
|
Kautex™
2000070547 |
10.000 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10635321
|
Kautex™
2000070546 |
5000 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Breiter Hals zum einfachen Befüllen, Entleeren und Reinigen
- Polygonal, natürliche Farbe, Schraubverschluss
- Verwendung für:
- Verpacken
- Verteilen
- Versenden von Proben
- Versenden von Produkten
- Entsorgen
- Sammeln
- Lagern
Spezifikation
Naturfarben | |
Verpackung, Ausgabe, Probenversand, Postversand, Entsorgung, Sammlung, Lagerung | |
HDPE | |
Ja | |
Mehrzweckbehälter |
108.5 mm | |
Polygonal | |
Je 1 | |
Nein | |
Schraubverschluss |