Learn More
Brady™ Farbbänder mit hoher Dichte für Thermotransferdrucker
Farbband mit hoher Dichte, ausgezeichnete Lösungsmittel-, Hitze- und Kratzbeständigkeit.
Marke: Brady™ 114555
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.11790kg
Descripción
- Farbbänder für Drucker, Farbbänder für tragbare Drucker
- Farbband mit hoher Dichte, ausgezeichnete Lösungsmittel-, Hitze- und Kratzbeständigkeit.
- BMP71 R6900 Series, Farbband für Drucker
Especificaciones
Farbband für Thermotransferdrucker | |
BMP™71 Drucker | |
1.97 in. | |
50,8 mm | |
Farbband für Thermotransferdrucker der Serie 6900, gelb, für BMP71-Drucker |
Gelb | |
50 yd. | |
46 m | |
46 m x 50,8 mm | |
1 Stk. |