Learn More
Brady™ Farbbänder mit hoher Dichte für Thermotransferdrucker
Farbband mit hoher Dichte, ausgezeichnete Lösungsmittel-, Hitze- und Kratzbeständigkeit.
81.15 €
Spezifikation
Produkttyp | Farbband für Thermotransferdrucker |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | BMP™71 Drucker |
Länge (angloamerikanisch) | 50 yd. |
Breite (angloamerikanisch) | 1.97 in. |
Länge (metrisch) | 46 m |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11889504
|
Brady™
114552 |
Blau |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11860845
|
Brady™
114553 |
Grün |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11870845
|
Brady™
114551 |
Rot |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11865245
|
Brady™
114554 |
Magenta |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11880845
|
Brady™
114555 |
Gelb |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Farbbänder für Drucker, Farbbänder für tragbare Drucker
- Farbband mit hoher Dichte, ausgezeichnete Lösungsmittel-, Hitze- und Kratzbeständigkeit.
- BMP71 R6900 Series, Farbband für Drucker
Spezifikation
Farbband für Thermotransferdrucker | |
50 yd. | |
46 m | |
46 m x 50,8 mm |
BMP™71 Drucker | |
1.97 in. | |
50,8 mm | |
1 Stk. |