Learn More
Greiner Bio-One Hochwertige Pipettenspitzen aus Polypropylen
Hergestellt aus hochwertigem Polypropylen für optimale Leistung und Passform. ™Die Pipettenspitzen aus hochwertigem Polypropylen von Greainer BioONE eignen sich ideal für Gilson™ Pipetman Modelle.
Marke: Greiner Bio-One 745290
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Hohe Bruchfestigkeit, formstabil, hitzebeständig bis ca. 140 °C, kältebeständig bis -190 °C
- Autoklavierbar
- Frei von Schwermetallen
- Entspricht ISO 9001
- Geprüft auf Übereinstimmung mit der internationalen Norm DIN ISO 8655
- Das Spitzenende ist abgeschrägt, so dass weniger Flüssigkeit auf der Pipettenspitze verbleibt, die Kontaktfläche der pipettierten Flüssigkeiten reduziert wird und die Pipettiergenauigkeit steigt
- Ideal geeignet für Gilson® Pipetman P20, P100, P200, F5, F10, F25, F50, F200, U200
Spezifikation
1000 bis 5000 μl | |
Ja | |
Großpackung | |
PP (Polypropylen) |
Naturfarben | |
ISO 9001, DIN ISO 8655 | |
Socorex™ Pipette, Gilson™ Pipetman™ P5000 |