Learn More
BUCHI Hochleistungskondensator-Glasbaugruppe
Artikelnummer. 17375409 Alle ansehen Buchi Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
R-300, R-210, R-215
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
17375409 R-300, R-210, R-215 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17375409 Lieferant BUCHI Lieferanten-Nr. 11066562
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Im Lieferumfang enthalten ist ein 1 Liter-Auffangkolben, die erforderlichen Schläuche und eine Kugelgelenkklemme. Zur Verwendung mit Rotavapor R-300 verfügt über eine P+G-Sicherheitsbeschichtung.
Empfohlen in den folgenden Einsatzfällen:
  • Zur Verringerung der Lösungsmittelemissionen
  • Für den Betrieb bei höheren Temperaturdifferenzen (Δ >T 20 °C) und niedrigere Druckwerte
  • Zum Destillieren von Lösungsmitteln mit niedrigem Siedepunkt
  • Wenn ein schnellerer Prozess und eine höhere Destillationsrate erforderlich sind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Borosilikatglas (3.3)
Zur Verwendung mit (Geräte) R-300, R-210, R-215
Enthält Auffangkolben (1 l), erforderliche Schläuche und eine Kugelgelenkklemme
Material (Beschichtung) Kunststoff, Glas