Learn More
Thermo Scientific™ HisPur™ Cobalt Chromatography Cartridges, 1 mL
Schonende Reinigung von His-markierten, rekombinanten Fusionsproteinen mit Kobalt(Co2+)-beladenen IMAC-Beads (immobilisierte Metallchelat Affinitätschromatographie), Spin-Säulen und Platten.
Marke: Thermo Scientific™ 90093
Weitere Details : CAS : 24937-79-9 Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ HisPur Kobaltharz ist ein Träger für die immobilisierte Metallchelat-Affinitätschromatographie (IMAC) zur spezifischen, schnellen und schonenden Aufreinigung mittels His-Tags.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
HisPur Cobaltharze, Säulen und Kits verwenden ein Tetradentat-Chelatharz mit zweiwertigem Cobalt (Co2+), was eine spezifische, schnelle und schonende Aufreinigung histidinmarkierter Fusionsproteine aus einer Vielzahl von Probentypen ermöglicht. HisPur Cobaltharz ist in verschiedenen Formaten erhältlich: Harzsuspension in mehreren Packungsgrößen; gebrauchsfertige Zentrifugationssäulen in drei Packungsgrößen; komplette Reinigungskits; FPLC-fähige Chromatographie-Kartuschen in zwei Größen und 96-Well-Filterplatten für hohen Durchsatz. Mit diesen Optionen findet sich in praktisch jedem Maßstab eine hochwertige Lösung für die Reinigung von His-tagged Proteinen. HisPur Cobalt Resin ist herkömmlichen Nickel-basierten IMAC-Systemen (Immobilisierte Metall-Affinitäts-Chromatographie) überlegen. Im Vergleich zu Ni-IDA und tetradentaten Ni2+-Chelatharzen bindet HisPur-Harz histidinmarkierte Proteine mit höher Spezifität (weniger Off-Target-Bindungen) und gibt sie unter schonenderen Bedingungen (geringere Imidazolkonzentrationen) wieder frei. Der Gebrauch von HisPur Säulen und Kartuschen gestattet es, hochreine His-tagged Proteine ohne Metallverunreinigungen zu gewinnen.Leistungsmerkmale:
Hohe Reinheit – Ausbeute von mehr als 10 mg reines His-getaggtes Protein pro Milliliter Harz ohne Optimierung der Imidazolwäsche
Geringe Metallauslaugung – keine Metallkontamination in eluierter Histidin-getaggter Proteinprobe
Vielseitigkeit – Die Proteinaufreinigung erfolgt unter nativen oder denaturierenden Bedingungen; mit Zelllysereagenzien und zahlreichen Pufferzusätzen kompatibel
Flexibilität – Das Harz ist als Großpackung oder in vordispensierten Säulen, Chromatographiesäulen und 96-Well-Filterplatten erhältlich
Kostengünstig – Das Harz kann mehrmals wiederverwendet oder nach einmaliger Verwendung entsorgt werden
Hervorragend – Bessere Leistung als andere handelsübliche IMAC-Harze
Verfügbare Formate:
- Harzaufschlämmungen – Vernetzte 6%ige Agarose-Beads; 10 ml-, 100 ml-, 500 ml-Flaschen
- Spin-Säulen – 0,2 ml- (Mikrozentrifuge), 1 ml-, 3 ml-Säulen
- Reinigungskits– Komplette Kits in allen drei Säulengrößen
- Chromatographie-Kartuschen–Kompatibel mit automatisierten Flüssigchromatographiesystemen und mit Spritzenbetrieb
- 96-Well-Spin-Platten – Vorbehandelte 96-Well-Filterplatten, die mit Zentrifugations- oder Vakuumkammer-Systemen für manuelle oder automatische Reinigung kompatibel sind. Die Platten gestatten die schnelle, konsistente Reproduzierbarkeit von Well zu Well bzw. von Platte zu Platte bei Trennungen im kleinen Maßstab und hohen Durchsätzen
- Großpackungen und kundenspezifische Verpackungsoptionen – teilen Sie uns mit, in welcher Losgröße Sie HisPur Cobalt-Harz benötigen
Im Lieferumfang enthalten:
Die Kits enthalten HisPur Cobalt Columns, Äquilibrier-/Waschpuffer und Elutionspuffer
Spezifikation
1 ml | |
Bei 4 bis 8 °C lagern. | |
HisPur™ | |
His-markiertes Protein | |
Metallchelat, divalentes Kobalt |
HisPur Cobalt Chromatography Cartridges, 1 ml | |
Flüssige Suspension | |
5 Kassetten | |
Chromatographiekartusche | |
Affinität, Agaroseharz |
Sicherheit und Handhabung
- HisPur Cobalt Chromatography Cartridges
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol, cobalt chloride
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.